Print…
6-Bromo-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4145-5G B4145-25G
TCIAB4145-5GEA 28 EUR
TCIAB4145-5G TCIAB4145-25G
6-Bromo-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromo-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00079722
Número CAS: 6967-82-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C