Print…
8-Bromoisoquinoline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4144-1G B4144-5G
TCIAB4144-1GEA 49 EUR
TCIAB4144-1G TCIAB4144-5G
8-Bromoisoquinoline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
8-Bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrN
Número MDL : MFCD04973298
Número CAS: 63927-22-0
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C