Print…
N-Boc-4-oxo-L-proline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
B4141-1G B4141-5G
TCIAB4141-1GEA 46 EUR
TCIAB4141-1G TCIAB4141-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Boc-4-oxo-L-proline
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01860669
Número CAS: 84348-37-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +22.0 deg (C=0.5,Acetone)