Print…
N,N-Bis[2-(p-tolylsulphonyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Tosylazanediyl)bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), N,N-Bis[2-(tosyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide
B4136-5G B4136-25G
TCIAB4136-5GEA 34 EUR
TCIAB4136-5G TCIAB4136-25G
N,N-Bis[2-(p-tolylsulphonyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N,N-Bis[2-(p-tolylsulphonyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide
Fórmula: C₂₅H₂₉NO₈S₃
Peso Molecular: 567.69 g/mol
Número MDL : MFCD00026000
Número CAS: 16695-22-0
EINECS: 412-920-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C