Print…
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
B4131-5G B4131-25G
TCIAB4131-5GEA 31 EUR
TCIAB4131-5G TCIAB4131-25G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (por GC)
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fórmula: C₁₀H₈F₆O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Número MDL : MFCD03093010
Número CAS: 127852-28-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +29.0 deg (C=1、CH3CN)