Print…
2-Bromo-4,5-diluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Difluoro-2-methylbromobenzene, 1-Bromo-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
B4129-1G B4129-5G
TCIAB4129-1GEA 22 EUR
TCIAB4129-1G TCIAB4129-5G
2-Bromo-4,5-diluorotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4,5-diluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Número MDL : MFCD07777160
Número CAS: 875664-38-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %