Print…
2,2'-Dibromoacetophenone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
B4124-1G B4124-5G
TCIAB4124-1GEA 96 EUR
TCIAB4124-1G TCIAB4124-5G
2,2'-Dibromoacetophenone ≥95.0% (por GC)
2,2'-Dibromoacetophenone
Fórmula: C₈H₆Br₂O
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD00044660
Número CAS: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %