Print…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
B4122-1G B4122-5G
TCIAB4122-1GEA 22 EUR
TCIAB4122-1G TCIAB4122-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Número MDL : MFCD03095305
Número CAS: 17282-01-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C