Print…

(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether

B4117-1G B4117-5G
TCIAB4117-1GEA 50 EUR
TCIAB4117-1G TCIAB4117-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (por GC)
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166.22 g/mol
Ponto de ebulição: 81°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD07367008
Número CAS: 85483-97-2

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (C=1、CHCL3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR