Print…
6-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2,2'-bipyridine
B4114-1G B4114-5G
TCIAB4114-1GEA 129 EUR
TCIAB4114-1G TCIAB4114-5G
6-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₇BrN₂
Peso Molecular: 235.0800 g/mol
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD01318953
Número CAS: 10495-73-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C