Print…
Benserazide Hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benserazide HCI, DL-Serine 2-(2,3,4-Trihydroxybenzyl)hydrazide Hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanehydrazide hydrochloride
B4108-1G B4108-5G
TCIAB4108-1GEA 53 EUR
TCIAB4108-1G TCIAB4108-5G
Benserazide Hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benserazide hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₅
Número MDL : MFCD00078571
Número CAS: 14919-77-8
EINECS: 238-991-9
Merck Index: 14,01050
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %