Print…
Methyl palmitate
Fornecedor: Cayman Chemical
10007358-1 10007358-5 10007358-10 10007358-25
CAYM10007358-1EA 27.8 EUR
CAYM10007358-1 CAYM10007358-5 CAYM10007358-10 CAYM10007358-25
Methyl palmitate
Methyl palmitate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 417 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29,9 °C
Densidade: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008994
Número CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3