Print…
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4104-1G B4104-5G
TCIAB4104-1GEA 116 EUR
TCIAB4104-1G TCIAB4104-5G
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline ≥98.0% (por GC)
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O
Número MDL : MFCD22200533
Número CAS: 117408-98-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -79.0 deg (C=1, CH2CL2)