Print…
Bis[(pinacolato)boryl]methane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2'-Methylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane
B4103-1G B4103-5G
TCIAB4103-1GEA 72 EUR
TCIAB4103-1G TCIAB4103-5G
Bis[(pinacolato)boryl]methane ≥95.0% (por GC)
Bis[(pinacolato)boryl]methane
Fórmula: C₁₃H₂₆B₂O₄
Peso Molecular: 267.97 g/mol
Número MDL : MFCD27977747
Número CAS: 78782-17-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C