Print…
1-(4-Bromophenyl)imidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4101-1G B4101-5G
TCIAB4101-1GEA 67 EUR
TCIAB4101-1G TCIAB4101-5G
1-(4-Bromophenyl)imidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Bromophenyl)imidazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Número MDL : MFCD00060489
Número CAS: 10040-96-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C