Print…
Benzbromarone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, 3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
B4099-1G B4099-5G
TCIAB4099-1GEA 36 EUR
TCIAB4099-1G TCIAB4099-5G
Benzbromarone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzbromarone
Fórmula: C₁₇H₁₂Br₂O₃
Número MDL : MFCD00078962
Número CAS: 3562-84-3
EINECS: 222-630-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01065
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C