Print…
Biochanin A ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B4098-200MG B4098-1G B4098-5G
TCIAB4098-200MGEA 34 EUR
TCIAB4098-200MG TCIAB4098-1G TCIAB4098-5G
Biochanin A ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Biochanin A
Fórmula: C₁₆H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00006839
Número CAS: 491-80-5
EINECS: 207-744-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C