Print…
6-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4097-1G B4097-5G
TCIAB4097-1GEA 49 EUR
TCIAB4097-1G TCIAB4097-5G
6-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD01310788
Número CAS: 90259-31-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C