Print…
Methyl palmitate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05509.22 L05509.36
L05509.22EA 54.2 EUR
L05509.22 L05509.36
Methyl palmitate ≥97%
Methyl palmitate
Purity: 97% CAS No.: 112-39-0 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4512 Melting Point: 28-34° Boiling Point: 135-137°/0.2mm Beilstein Reference: 1780973 MDL No.: MFCD00008994
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 135…137 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…34 °C
Densidade: 0,852
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008994
Número CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3