Print…
9,9'-Bianthracene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9'-Bianthracenyl, 9,9'-Bianthryl
B4095-1G B4095-5G
TCIAB4095-1GEA 142 EUR
TCIAB4095-1G TCIAB4095-5G
9,9'-Bianthracene ≥98.0% (por HPLC)
9,9'-Bianthracene
Fórmula: C₂₈H₁₈
Peso Molecular: 354.45 g/mol
Ponto de Fusão: 306°C
Número MDL : MFCD00130216
Número CAS: 1055-23-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%