Print…
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4092-200MG B4092-1G
TCIAB4092-200MGEA 91 EUR
TCIAB4092-200MG TCIAB4092-1G
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine
Fórmula: C₁₅H₁₇N
Número MDL : MFCD07775634
Número CAS: 524713-66-4
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %