Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4091-5G B4091-25G
TCIAB4091-5GEA 26 EUR
TCIAB4091-5G TCIAB4091-25G
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Fórmula: C₉H₁₅N₃S
Número MDL : MFCD06798181
Número CAS: 344790-87-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %