Print…
2-(Benzylthio)nicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Benzylthio)pyridine-3-carboxylic Acid
B4088-1G B4088-5G
TCIAB4088-1GEA 53 EUR
TCIAB4088-1G TCIAB4088-5G
2-(Benzylthio)nicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Benzylthio)nicotinic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂S
Número MDL : MFCD00661380
Número CAS: 112811-90-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C