Print…
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
B4086-1G B4086-5G
TCIAB4086-1GEA 25 EUR
TCIAB4086-1G TCIAB4086-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆OS
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD00052376
Número CAS: 5381-20-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C