Print…
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4073-5G B4073-25G
TCIAB4073-5GEA 119 EUR
TCIAB4073-5G TCIAB4073-25G
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO
Número MDL : MFCD00043377
Número CAS: 29601-98-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 112.0 deg-C