Print…
5-Bromo-3-nitro-2-picoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4070-1G B4070-5G
TCIAB4070-1GEA 25 EUR
TCIAB4070-1G TCIAB4070-5G
5-Bromo-3-nitro-2-picoline ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-3-nitro-2-picoline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Número MDL : MFCD09031419
Número CAS: 911434-05-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C