Print…
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-(2-Bromoethyl)coumaran
B4066-5G B4066-25G
TCIAB4066-5GEA 70 EUR
TCIAB4066-5G TCIAB4066-25G
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran ≥98.0% (por GC)
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Número MDL : MFCD06797641
Número CAS: 127264-14-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C