Print…
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4064-5G B4064-25G
TCIAB4064-5GEA 124 EUR
TCIAB4064-5G TCIAB4064-25G
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₁₂N₂O
Número MDL : MFCD01075030
Número CAS: 68282-49-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C