Print…
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
B4059-5G B4059-25G
TCIAB4059-5GEA 49 EUR
TCIAB4059-5G TCIAB4059-25G
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Fórmula: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Número MDL : MFCD00018944
Número CAS: 42137-88-2
EINECS: 255-677-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C