Print…
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B4057-1G B4057-5G
TCIAB4057-1GEA 50 EUR
TCIAB4057-1G TCIAB4057-5G
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Fórmula: C₅H₁₁BrO₃
Peso Molecular: 199.04 g/mol
Número MDL : MFCD00135306
Número CAS: 19184-65-7
EINECS: 242-863-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C