Print…
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4056-5G B4056-25G
TCIAB4056-5GEA 68 EUR
TCIAB4056-5G TCIAB4056-25G
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD00051937
Número CAS: 7368-78-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C