Print…
Ethyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W245100-10KG-K W245100-1KG-K W245100-250G-K W245100-5KG-K
SIALW245100-10KG-KEA 949 EUR
SIALW245100-10KG-K SIALW245100-1KG-K SIALW245100-250G-K SIALW245100-5KG-K
Ethyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Ethyl palmitate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008996
Número CAS: 628-97-7
EINECS: 211-064-6