Print…

3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

Sinônimos: 3-Bromo-2,5-di(2-thienyl)thiophene

B4050-1G B4050-5G
TCIAB4050-1GEA 345 EUR
TCIAB4050-1G TCIAB4050-5G
3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (por GC)
3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene
Fórmula: C₁₂H₇BrS₃
Peso Molecular: 327.27 g/mol
Número CAS: 105125-00-6

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White or Colorless to Amber to Dark green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR