Print…
2-(Bromomethyl)acrylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B4048-1G B4048-5G
TCIAB4048-1GEA 109 EUR
TCIAB4048-1G TCIAB4048-5G
2-(Bromomethyl)acrylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Bromomethyl)acrylic acid
Fórmula: C₄H₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004259
Número CAS: 72707-66-5
EINECS: 276-774-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C