Print…
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4017-1G B4017-5G
TCIAB4017-1GEA 27 EUR
TCIAB4017-1G TCIAB4017-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Número MDL : MFCD01569539
Número CAS: 2252-37-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C