Print…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
B4016-1G B4016-5G
TCIAB4016-1GEA 23 EUR
TCIAB4016-1G TCIAB4016-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C11H14O2
Ponto de ebulição: 79°C
Número MDL : MFCD00778877
Número CAS: 24623-65-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %