Print…
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
B4015-1G B4015-5G
TCIAB4015-1GEA 21 EUR
TCIAB4015-1G TCIAB4015-5G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02259411
Número CAS: 147539-41-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %