Print…
4-Butylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-4-butylcyclohexane
B4014-5ML B4014-25ML
TCIAB4014-5MLEA 125 EUR
TCIAB4014-5ML TCIAB4014-25ML
4-Butylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Butylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₁₀H₂₁N
Peso Molecular: 155.29 g/mol
Número MDL : MFCD09261273
Número CAS: 37942-69-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %