Print…
Ethyl palmitate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexadecanoic acid ethyl ester, Hexadecylic acid ethyl ester, Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18775.0005 8.18775.0250
8.18775.0005EA 26.5 EUR
8.18775.0005 8.18775.0250
Ethyl palmitate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ethyl palmitate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Ponto de ebulição: 342
Ponto de Fusão: 24
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008996
Número CAS: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 23 - 26 °C
Molar Mass 284.48 g/mol
Boiling Point 192 - 194 °C (13 hPa)
Flash Point 164 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)