Print…
8-Bromo-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Amino-8-bromo-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one
B4001-200MG B4001-1G
TCIAB4001-200MGEA 45 EUR
TCIAB4001-200MG TCIAB4001-1G
8-Bromo-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
8-Bromo-2'-deoxyguanosine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
Peso Molecular: 346.14 g/mol
Ponto de Fusão: 210°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01630971
Número CAS: 13389-03-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)