Print…
5-Benzyl-D-glutamate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: D-Glutamic Acid 5-Benzyl Ester, (R)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, H-D-Glu(OBzl)-OH
B3999-1G B3999-5G
TCIAB3999-1GEA 16 EUR
TCIAB3999-1G TCIAB3999-5G
5-Benzyl-D-glutamate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Benzyl-D-glutamate
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00063111
Número CAS: 2578-33-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=1、AcOH)