Print…
Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
B3996-1G B3996-5G
TCIAB3996-1GEA 48 EUR
TCIAB3996-1G TCIAB3996-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Fórmula: C₁₄H₈Br₂
Peso Molecular: 336.03 g/mol
Número MDL : MFCD00185147
Número CAS: 2789-89-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C