Print…
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-D-Tle-OH, N-Boc-D-tert-leucine, Boc-D-Tle-O, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (R)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, Boc-tBu-D-Gly-OH
B3995-5G B3995-1G
TCIAB3995-5GEA 163 EUR
TCIAB3995-5G TCIAB3995-1G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Número MDL : MFCD00065575
Número CAS: 124655-17-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +7.0 deg (C=1、AcOH)