Print…
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Cbz-L-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester, Z-Glu-OBzl, 1-Benzyl N-Cbz-L-glutamate, N-Carbobenzoxy-L-glutamic Acid 1-Benzyl Ester
B3989-5G B3989-25G
TCIAB3989-5GEA 34 EUR
TCIAB3989-5G TCIAB3989-25G
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₆
Número MDL : MFCD00077013
Número CAS: 3705-42-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1、MeOH)