Print…
4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine
B3986-200MG B3986-1G
TCIAB3986-200MGEA 94 EUR
TCIAB3986-200MG TCIAB3986-1G
4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₁BrN₂
Peso Molecular: 263.14 g/mol
Número MDL : MFCD08275265
Número CAS: 81998-05-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C