Print…
3,3'-Bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3'-Dipyridyl, 3,3'-Bipyridine
B3984-1G B3984-5G
TCIAB3984-1GEA 104 EUR
TCIAB3984-1G TCIAB3984-5G
3,3'-Bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,3'-Bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Peso Molecular: 156.19 g/mol
Ponto de ebulição: 175°C
Número MDL : MFCD00006371
Número CAS: 581-46-4
EINECS: 209-466-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %