Print…
4,4'-Bipiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3983-5G B3983-1G
TCIAB3983-5GEA 255 EUR
TCIAB3983-5G TCIAB3983-1G
4,4'-Bipiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Bipiperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂
Número MDL : MFCD01104315
Número CAS: 15336-72-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C