Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
B3980-1G B3980-5G
TCIAB3980-1GEA 37 EUR
TCIAB3980-1G TCIAB3980-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₃ClF₆O
Peso Molecular: 276.57 g/mol
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00074997
Número CAS: 393-82-8
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %