Print…
9-Bromo-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3977-1G B3977-5G
TCIAB3977-1GEA 26 EUR
TCIAB3977-1G TCIAB3977-5G
9-Bromo-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
9-Bromo-10-phenylanthracene
Fórmula: C₂₀H₁₃Br
Número MDL : MFCD00230983
Número CAS: 23674-20-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C