Print…
Boc-glycine methyl ester ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-glycine Methyl Ester, Boc-Gly-OMe
B3975-5G B3975-25G
TCIAB3975-5GEA 25 EUR
TCIAB3975-5G TCIAB3975-25G
Boc-glycine methyl ester ≥98.0% (por base de azoto total)
Boc-glycine methyl ester
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Peso Molecular: 189.2 g/mol
Ponto de Inflamação: 109°C
Número MDL : MFCD00038267
Número CAS: 31954-27-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %